Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (237)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "batas-de-laboratorio"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estas batas reutilizáveis para senhor são fabricadas com 100% de algodão ou com 65% de poliéster/35% de algodão. Ambos os materiais são robustos, resi...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As batas Advanced SPP da VWR são fabricadas num material de polipropileno de filamentos contínuos (SPP) de peso médio.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These disposable laboratory coats made from PP are ideal for non critical applications.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As batas VWR Basic SPP são feitas a partir de polipropileno (SPP) forte, leve e respirável, que protege contra a sujidade, pó e certas partículas se...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Batas de laboratório de cobertura total feitas de 65% de poliéster e 35% de algodão com um acabamento repelente à sujidade e à água. Protegem contra p...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estas batas reutilizáveis para senhora são fabricadas com 100% de algodão ou com 65% de poliéster/35% de algodão. Ambos os materiais são robustos, res...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As batas Basic SPP da VWR são fabricadas num material resistente, leve e respirável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), que protege contra...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estas batas reutilizáveis para homem e senhora são fabricadas em 63% de poliéster, 35% de algodão e 2% de carbono, o que proporciona uma protecção ant...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 50
  1  2  3  4  5  6  7  Próxima