Print…
Procurou por: Máscaras faciais completas
15  resultados encontrados
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (MMMASK102)
Fornecedor: 3M
Descrição: Wear prescription lenses while using certain 3M™ Reusable Full Face Masks with the help of 3M™ Reusable Respirator Spectacle Kit. These spectacle...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornecedor: 3M
Descrição: The 3M™ Secure Click™ full facepiece reusable respirator FF-800 series helps provide protection against certain airborne contaminants. For use with 3M...
Novo produto
Fornecedor: 3M
Descrição: Máscaras faciais completas leves para o máximo conforto. Incluem um material macio e hipoalergénico e uma válvula expiratória central.
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ Full Facepiece Reusable Respirator is multi-function full-face mask designed to provide durable and comfortable protection against a wide range of...
Novo produto
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: The Force®10 Typhoon™ is an extremely lightweight, easy to maintain, full face mask with panoramic visor. With 3 available sizes (S,M,L) and the abili...
Promoção
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ reusable full face mask, FF-600 series features a panoramic visor that allows for a virtually unrestricted field of vision. Compatible with the 3M...
Novo produto
Fornecedor: Dräger
Descrição: O modelo X-plore® 6530 contempla filtros que permitem a respiração, pertencentes à ampla gama de filtros Dräger X-plore® Rd40, destacando-se, assim, a...
Código de Artigo: (PRTWP516BLU)
Fornecedor: Portwest
Descrição: The Helsinki full face mask is made with a soft thermoplastic rubber face seal and features a panoramic viewer.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1901)
Fornecedor: Dräger
Descrição: Máscara, reutilizável, Full face mask, X-plore®, Com visor em PC e estrutura de plástico, Tamanho: U*
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Moldex
Descrição: Extremely lightweight, reusable full face mask (only 360 g) made from soft, TPE material.
Maior segurança para a saúde e ambiente
Fornecedor: Dräger
Descrição: As máscaras faciais completas X-plore® 5500 oferecem a solução perfeita em qualquer área onde o seu trabalho exija protecção respiratória, por exemplo...
Código de Artigo: (111-0777)
Fornecedor: Dräger
Descrição: The reusable X-plore® 6300 is the successor to the Panorama Nova Standard – redesigned and improved with fresh colours and an integrated bar code.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1455)
Fornecedor: Honeywell Safety
Descrição: Panoramasque is a full face mask dedicated to offer respiratory protection, depending on the canister type assembled on it. For optimal protection, it...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Honeywell Safety
Descrição: Optifit is a reusable, APR class 2 full face mask dedicated to offer respiratory protection, depending on the filter type assembled on it. For optimal...
Fornecedor: Honeywell Safety
Descrição: Twin filter masks give general protection against particulates and/or toxic gases. They can only be used in sufficiently ventilated premises where the...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom