Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Incubadoras Compactas de Bancada
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/58/18945058.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.13311.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Pequena incubadora compacta para a incubação horizontal ou vertical de lâminas (18) ou de placas (12) de imersão.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As incubadoras digitais IL 10, IL 23 e IL 56 oferecem uma solução económica de custos e espaço para aplicações em microbiologia ou hematologia. A temp...
Código de Artigo: (705-1017)
Fornecedor:  WTW
Descrição:   Câmara de bancada com tampa transparente articulada que pode acomodar um máximo de 12 medições simultâneas OxiTop® ou de 20 frascos Karlsruhe. O compr...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  THERMO BRAND
Descrição:   A incubadora compacta Heratherm® apresenta uma convecção forçada fornecendo uma excelente uniformidade da temperatura e estabilidade e tempos de recup...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Stuart Scientific
Descrição:   Constructed from clear Acrylic® polymer to give complete visibility of samples at all times. Each side panel has 2×10 mm Ø plugged ports for the intr...
Código de Artigo: (LOVI56B000701)
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Binder
Descrição:   Dispositivo compacto, com controlo hidráulico e mecânico, para condições de incubação precisas e fiáveis. Gama de temperatura óptima nos 37 °C. Esta u...
Código de Artigo: (UVPA95-0358-02)
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima 