Print…
Procurou por: Incubadoras Standard
13  resultados encontrados
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Fornecedor: Binder
Descrição: Estão disponíveis duas versões destas incubadoras com câmara de pré-aquecimento APT.line™ de controlo electrónico, dependendo da aplicação: a série BD...
Fornecedor: Binder
Descrição: As incubadoras Avantgarde.Line asseguram uma incubação estável e fiável de culturas microbiológicas e garantem resultados reproduzíveis para testes de...
Fornecedor: MEMMERT
Descrição: A gama dispõe de modelos de convecção natural e forçada com uma gama de temperaturas até 80 °C. Possibilidade de escolha entre dois displays diferente...
Fornecedor: MEMMERT
Descrição: A gama dispõe de modelos de convecção natural e forçada com uma gama de temperaturas até 80 °C. Possibilidade de escolha entre dois displays diferente...
Fornecedor: MEMMERT
Descrição: IFbw blanket warmer are suitable for warming non-sterile blankets and cloths, these are preheated to a precise temperature so they are readily availab...
Código de Artigo: (390-1586)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: THERMO BRAND
Descrição: As incubadoras Advanced Protocol Security Heratherm® apresentam uma convecção dupla que permite ao utilizador seleccionar a velocidade da ventoinha, d...
Fornecedor: THERMO BRAND
Descrição: As incubadoras de grande capacidade Heratherm™ foram concebidas para evitar a secagem das amostras. Todos os modelos têm um grande visor fluorescente ...
Fornecedor: THERMO BRAND
Descrição: As incubadoras Advanced Protocol Heratherm® apresentam uma convecção dupla que permite ao utilizador seleccionar a velocidade da ventoinha, de 0 até 1...
Fornecedor: THERMO BRAND
Descrição: As incubadoras General Protocol Heratherm® apresentam uma câmara interior de aço inoxidável suave com uma porta interior de vidro, permitindo que as a...
Fornecedor: Hettich
Descrição: The HettCube range of incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN 1.4301)...
Código de Artigo: (MMMEM118)
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: 3M™ Attest™ incubators provide optimal conditions for accurate readout using biological indicators.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom