Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Washable (23) Em stock (16)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Botas de segurança
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Ordenar por:
Fornecedor:  ABEBA GMBH
Descrição:   PVC safety boots protect against increased exposure to liquids, damp and dirt.
Fornecedor:  UVEX
Descrição:   As botas de segurança altas em PVC são antiestáticas, resistentes ao óleo, massa lubrificante, combustível, ácidos, álcalis e desinfetantes.
Fornecedor:  ELTEN GMBH
Descrição:   Safety boot
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Safety winter boots made from water resistant full grain leather and a dual-density PU foam sole.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Parte superior integral de couro engraxado e forro com velo quente, com sola exterior injetada de PU de dupla densidade (resistente a variações de tem...
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Safety rigger boot made from full grain oiled water resistant leather with warm fleece lining and a nitrile stitched outsole (heat resistant up to 300...
Código de Artigo: (DALL6213413/43)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Full grain pigmented leather boots.
UOM:  1 * 1 PAR
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   Anti-static pull-on boots made from split buffalo leather and a dual-density PU/rubber sole resistant to oil and heat (300 °C).
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Próxima