Print…
Procurou por: Homogeneizadores Portáteis
5  resultados encontrados
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os pilões e os microtubos são fabricados de polibutileno tereftalato (PBT) numa sala branca de Classe 10.000, ISO Classe 7, M5.5. Concebidos para homo...
Fornecedor: KINEMATICA
Descrição: Portáteis, volume de processamento de 0,1 a 250 ml. Para a realização de trabalhos de dispersão, homogeneização, extracção, rotura de células, mistura...
Código de Artigo: (431-0179)
Fornecedor: IKA
Descrição: Handheld or stand model, volume range 0,5 to 100 ml. A wide speed range allows you to work at high circumferential speeds even with small rotor diamet...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SCERSP749540-0000)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: Hand-held, cordless homogeniser features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many sa...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom