Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Colorímetros automáticos de transmitância
7  results were found
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/14/18944914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   A series of automatic spectrophotometric colorimeters for objective colour analysis of edible oils, chemicals, petrochemicals, fuels and other transpa...
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   Célula de vidro óptico, 10 mm de comprimento da trajectória, Para: Lovibond® PFX and PFXi spectrophotometric colorimeters
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, c...
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   Uma série de colorímetros espectrofotométricos para graduação de cor de amostras transparentes. Cada versão do PFX195 inclui uma selecçã...
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7