Print…
Procurou por: Tampões de ouvidos reutilizáveis
22  resultados encontrados
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: 3M
Descrição: These earplugs are made from flexible materials that are already pre-formed to ensure optimum fit.
Fornecedor: 3M
Descrição: E-A-R™ Express™ Reusable Earplugs are recognisable yellow and blue earplugs with a foam tip that’s shaped and sized for a comfortable fit. They can re...
Fornecedor: 3M
Descrição: Tampões auditivos fabricados a partir de material elástico e macio para garantir um ajuste seguro e confortável.
Fornecedor: 3M
Descrição: Os exclusiva tampões de ouvidos E-A-R™ Tracer™ de tamanho único ajustam-se confortavelmente à maioria dos canais auditivos e fornecem elevados níveis ...
Código de Artigo: (MMMAPN01006)
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ Tri-Flange™ Earplugs are innovative, comfortable hearing protectors with soft, flexible flanges that adapt to the shape of ears.
UOM: 1 * 400 PAR
Código de Artigo: (MMMAUF01012)
Fornecedor: 3M
Descrição: These pre-moulded earplugs are suitable for moderate noise levels (83 to 93 dB(A)). Correctly matched to the noise level they allow conversation and b...
UOM: 1 * 50 PAR
Fornecedor: 3M
Descrição: E-A-R™ Flexible Fit HA earplugs have a patented earplug foam formulation which makes them fully washable and reusable. The soft foam tip and flexible ...
Código de Artigo: (MMMAUF01000S)
Fornecedor: 3M
Descrição: The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Earplugs are reusable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up t...
UOM: 1 * 200 PAR
Código de Artigo: (MMMAUF01015)
Fornecedor: 3M
Descrição: These pre-moulded earplugs made from soft TPE use unique filter technology to take the edge off low levels of harmful noise whilst allowing normal con...
UOM: 1 * 200 PAR
Código de Artigo: (MMMAEEP-100EU)
Fornecedor: 3M
Descrição: Peltor™ Electronic Earplugs have an intuitive one-button operation that turns the earplugs on, off, and selects volume settings. They’re powered by Li...
UOM: 1 * 1 PAR
Código de Artigo: (111-1629)
Fornecedor: 3M
Descrição: Corded earplugs made from a patented polymer formulation, the comfortable triple flanged tip of these earplugs provides an excellent attenuation of 35...
UOM: 1 * 50 PAR
Fornecedor: Moldex
Descrição: Estes tampões de ouvidos proporcionam uma boa proteção na maioria dos ambientes ruidosos.
Promoção
Código de Artigo: (111-1163)
Fornecedor: Moldex
Descrição: These reusable earplugs provide protection against lower noise levels. They are designed to keep the user in touch with the environment.
UOM: 1 * 50 PAR
Código de Artigo: (111-0720)
Fornecedor: Moldex
Descrição: Corded earplugs made from soft TPE material which is gentle on the skin. The flexible design and the solid handle ensures easy insertion and removal o...
UOM: 1 * 50 PAR
Código de Artigo: (MOLD644101)
Fornecedor: Moldex
Descrição: Twisters® earplugs have a soft foam pod for a comfortable, snug seal.
UOM: 1 * 80 PAR
Fornecedor: UVEX
Descrição: These reusable plugs feature a smooth, dirt-repellent surface which can be cleaned using soap and water, maintaining the wearer's comfort and safety.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom