Print…
Procurou por: Protectores para ouvidos com bloqueio de ruídos
23  resultados encontrados
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: 3M
Descrição: ProTac™ III hearing protector helps protect against harmful noise, while allowing ambient sounds to be heard at a level below 82 dB. It increases the ...
Fornecedor: 3M
Descrição: Rechargeable battery pack for use with specific 3M™ Peltor™ headsets.
Fornecedor: 3M
Descrição: Optime™ II earmuffs are available in various designs for different requirements: With foldable headband, neckband or as a helmet attachment.
Fornecedor: 3M
Descrição: Estes protetores para ouvidos foram desenvolvidos para serem utilizados em ambientes com ruído extremamente elevado, particularmente ambientes dominad...
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Fornecedor: 3M
Descrição: These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range o...
Fornecedor: 3M
Descrição: Os protetores para ouvidos Peltor™ Optime™ I são leves e proporcionam um nível moderado de atenuação que corresponde às necessidades da maioria das ap...
Código de Artigo: (MMMAMRX214AWS6)
Fornecedor: 3M
Descrição: The 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X headset is a Bluetooth® headset with noise-cancelling boom microphone that connects to a mobile phone for hands-free call...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MMMAX1P5E-OR)
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ PELTOR™ X1 Earmuffs are lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions. They feature an electrically insulated, twin headband ...
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: 3M
Descrição: X series earmuffs are 3M’s latest advancement in hearing conservation. New technologies in comfort, design and protection all come together in this gr...
Novo produto
Código de Artigo: (MMMAX5P5E)
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ PELTOR™ X5 Earmuffs are innovative hearing protectors that offer exceptional performance, without the need for double protection. Offering the sam...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MMMA393-1100)
Fornecedor: 3M
Descrição: Fit testing is key for effective wear and hearing conservation. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System accurately quantifies personal attenuatio...
UOM: 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (MMMAH505B)
Fornecedor: 3M
Descrição: These welding helmet earmuffs with neck strap have been designed for use with welding shields, particularly the 3M™ Speedglass ™ 9100.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Portwest
Descrição: Classic ear protectors made from robust ABS.
Código de Artigo: (PRTWPW43BKR)
Fornecedor: Portwest
Descrição: Comfort and robust ear muffLightweight for all day wearPivoting pin cups for better fitPadded headband for comfortHigh attenuation rate.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PRTWPW47RER)
Fornecedor: Portwest
Descrição: These helmet-mounted ear protectors made from ABS feature an excellent attenuation level.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom