Print…
Procurou por: Protecções de Segurança
5  resultados encontrados
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Código de Artigo: (113-2500)
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (113-2801)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: PC/acetate with magnetic base, transparent, thickness: 3 mm. Safety splash shield with flexible arm attaches easily to benchtops, shelving, machinery ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrição: Protective shield made from acrylic glass to be used as splinter shield and splash guard.
Código de Artigo: (KART571)
Fornecedor: KARTELL
Descrição: De PMMA, transparente, espessura: 5 mm. Fornecem protecção facial contra aerossóis, salpicos e substâncias perigosas ao pessoal de laboratório e dos c...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom