Instrumento flexível com um desempenho de excelência e várias funcionalidades.
- Controlo opcional por PC utilizando o software FL Solutions que inclui funções versáteis de análise quantitativa, função de exportação de dados, cálculo do rendimento quântico, correcção espectral e uma velocidade de varrimento de 12 000 nm/min
- Correcção espectral de gama completa exclusiva (opção) para espectros comparáveis e verdadeiros
- Os feixes horizontais permitem calcular vestígios de amostras
O utilizador pode optar por operar o instrumento em modo autónomo para formação ou medições de rotina ou para aplicações mais avançadas como cálculos do rendimento quântico e correcção espectral completa em que é possível selecionar a função controlada por PC. Dispõe de um teclado fácil de usar.
A largura ajustável das fendas, a ampla gama dinâmica, a grande velocidade de varrimento, combinadas com uma sensibilidade excepcional permitem um desempenho impressionante entre os instrumentos desta classe.