Print…
Procurou por: Tiras indicadoras de temperatura
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Essas tiras indicadoras de temperatura são projetadas para medições rápidas onde os termômetros convencionais são impraticáveis. Eles são adequados pa...
Fornecedor: Brady
Descrição: Temperature indicating labels are a cost-effective solution for temperature checks during maintenance or for trouble spotting during research and deve...
Novo produto
Código de Artigo: (BRDY195844)
Fornecedor: Brady
Descrição: These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: Testo
Descrição: These indicators are self-adhesive, temperature proof foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are parti...
Fornecedor: Industrial Physics
Descrição: Tira indicadora de temperatura, Retangular, 40…54 °C
Fornecedor: Industrial Physics
Descrição: These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Fornecedor: Testo
Descrição: Testoterm measuring points are self-adhesive, temperature-resistant films with heat-sensitive elements for monitoring a defined maximum temperature.
Fornecedor: Testo
Descrição: testoterm measuring strips are self-adhesive films with heat-sensitive elements for checking and monitoring temperature.
Fornecedor: 3M Food Safety
Descrição: 3M™ MonitorMark™ time temperature indicator solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature sensitive products during transportatio...
Fornecedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrição: Temperature indicating tubes are used for autoclaves and hot air sterilisers.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom