Print…
VWR® shiroGEL, Sistema de electroblotting PAGE mini
Fornecedor: VWR
VWR®
700-0291EA 868 EUR
700-0291
VWR® shiroGEL, Sistema de electroblotting PAGE mini
Aparelhos de Blotting
O sistema de electroblotting PAGE mini shiroGEL permite o blotting de três géis em simultâneo, de forma rápida e simples. Os géis ajustam-se perfeitamente às cassetes de blotting com membranas de transferência para que são vazados, as quais são então introduzidas no acessório de blotting. Eléctrodos espiralados, instalados no interior do acessório, geram uma corrente de intensidade elevada, fazendo com que a transferência padrão possa ter lugar em cerca de uma hora.
  • Blotting de um máximo de 3 géis em simultâneo
  • Transferência padrão em cerca de 1 hora
Fornecimento: O sistema completo inclui: cuba para a solução tampão com cabos de alimentação e kit de arrefecimento, acessórios de blotting, 3 cassetes de blotting, 6 almofadas de fibra, duas placas ranhuradas com 10×10 cm, duas placas com 10×10 cm com espaçadores, e dois pentes de 12 dentes e 1 mm de espessura.