Print…
2-Butino-1,4-diol não estabilizada, GPR RECTAPUR®
Perigo
85747.260EA 37.9 EUR
85747.260
2-Butino-1,4-diol não estabilizada, GPR RECTAPUR®
2-Butino-1,4-diol
Fórmula: C₄H₆O₂
Peso Molecular: 86,09 g/mol
Ponto de ebulição: 238 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Densidade: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002915
Número CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to beige crystals or flakes
Assay (GC) ≥99.0 %
Melting range (lower value) ≥54 °C
Melting range (upper value) ≤57 °C
Identity (IR) passes test