Print…
Congelador portátil/ de temperatura ultrabaixa, Modelo ULT25NEU, Stirling Ultracold
Fornecedor: Global Cooling
471-1240EA 7420 EUR
471-1240 GLCLULT25NEU
Congelador portátil/ de temperatura ultrabaixa, Modelo ULT25NEU, Stirling Ultracold
Congeladores Congeladores de temperaturas ultra baixas
O ULT25NEU é a única solução portátil de congeladores ULT atualmente disponível para levar o armazenamento de ULT ao paciente. Este congelador pequeno, leve, eficiente e portátil a –80 °C é ideal para testes clínicos e entrega de medicamentos biológicos.
  • Funcionamento portátil, fiável e contínuo do ULT
  • Pesa apenas 21 kg, pode ser enviado para qualquer lugar do mundo de forma simples e acessível como um volume
  • Disponível com monitorização opcional remota da temperatura SenseAnywhere
  • 100% refrigerantes naturais
  • Sem falhas do compressor, apenas duas peças móveis
  • Alimentação elétrica universal integrada, para ser possível ligar a qualquer tomada AC ou DV de 12 V em todo o mundo
  • Ampla gama de temperaturas de -20 até -86 °C
  • Armazena 18 caixas de 2 polegadas num pequeno espaço
O ULT25NEU da Stirling Ultracold' é um congelador portátil, entregável de temperatura ultrabaixa de –86 °C foi desenvolvido para aplicações pessoais e com restrições de espaço ou potência. Fornece um armazenamento compacto fiável, eficiente a nível energético para gestão da cadeia de frio, armazenamento ultrabaixo a curto ou longo prazo e transporte de espécimes biológicos.
Com o seu peso total leve, baixos custos de envio e pequena pegada ecológica, o ULT25NEU fornece ao investigador mais opções para colocação no local.
O ULT25NEU é ideal para utilização em biorrepositórios, laboratórios patológicos, bancos de tecidos, medicina regenerativa e em outras aplicações associadas à medicina clínica ou de diagnóstico e distribuição farmacêutica.
1 ano de garantia abrangente.
Certificações: Certificado pela cTÜVus.
Informações de encomenda: Fornecido com cabos elétricos Tipo-E (ficha Europa); Tipo-G (ficha Reino Unido); e Tipo-J (ficha CH) (220 a 240 V), sub-tampa, vedante da porta, batente da porta, chaves e dois cestos;
1 ano de garantia nas peças padrão a nível mundial. Os acessórios adicionais opcionais que estão disponíveis em separado incluem: Cesto utilitário em plástico, cabos elétricos AC, cabo DC elétrico móvel, sub-tampa, Certificado de calibração, Validação do mapeamento da temperatura, contactos do alarme remoto, monitorização e registo remoto da temperatura
Fornecimento: Pode ser enviado através de transporte rodoviário.
Atenção: Uma caixa de envio: Esta parte para cima; Frágil