Print…
Piperidina ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85981.290EA 0 EUR
85981.290 85981.180 85981.260 85981.460 85981.320
Piperidina ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Piperidina
Fórmula: C₅H₁₁N
Peso Molecular: 85,15 g/mol
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005979
Número CAS: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear liquid
Assay Min. 99.0 %
Density (20/4) 0.861 - 0.863
Water Max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test