- Inicial
- Incubadoras
- Incubadoras Refrigeradas
- VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier
Fornecedor: VWR
VWR®
390-1351EA
3950
EUR
390-1351
390-1352
390-1353
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier
Incubadoras
Incubadoras Refrigeradas
Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier excelente estabilidade e uniformidade térmica. São energeticamente eficientes e amigas do ambiente, com um baixo nível de ruído e funcionam quase sem vibrações, uma vez que não têm instalado nenhum compressor. Sem desumidificação das amostras devido à câmara fechada. Estes modelos, com convecção de ar forçada, permitem uma gama de temperatura entre 0 e +70 °C (máx. 20 °C abaixo da temperatura ambiente) e possuem câmara interna em aço inoxidável (DIN 1.4301) e estrutura em aço inoxidável, porta externa sólida e porta de vidro interna. Os modelos PREMIUM possuem um menu intuitivo e software fácil de usar, porta USB com pendrive para download dos dados para o dispositivo USB e para carregar os programas. Podem ser ligados a uma rede Ethernet ou Wi-Fi para controlo remoto a partir de qualquer computador, e os utilizadores podem receber notificações sobre parâmetros selecionáveis por e-mail.
- Controlador de microprocessador multifuncional com ecrã tátil a cores de 7” que permite a visualização geral dos parâmetros definidos e atuais durante a execução
- Controlo de acesso mediante com palavra-passe e função de administrador para gerir cinco contas de utilizador
- Perfil de temperatura/tempo multi segmentos (até 100), com incrementos ajustáveis
- Temporizador de 1 minuto a 366 dias ou operação contínua
- Função de início diferido ajustável e função de ciclo
- Termóstato ajustável de segurança de temperatura excessiva e insuficiente, classe 3.3 (DIN 12880) protege as amostras e a incubadora
Todos os modelos possuem uma porta exterior sólida e uma porta de vidro interna. Estão equipados com porta de acesso de 30 mm, fechadura da porta, luz LED interna. Os modelos INCU-Line IL 56PR e IL 112PR são empilháveis como 2× IL 56 PR ou 2× IL 112PR sem kit de empilhamento adicional, é possível colocar o IL 56PR por cima do IL 112PR. Os modelos IL 240PR não são empilháveis.
Os recursos de segurança incluem alarmes de temperatura audíveis e visíveis, sistema de controlo de falha de energia, alarme de porta aberta, alarme de falha do sensor de temperatura e função de diagnóstico automático.
As unidades possuem Software de Controlo Premium que auxilia na conformidade com o GLP com configurações de proteção por palavra-passe, registo de eventos e uma memória interna que armazena até 10.000 registos de dados para cada utilizador (armazenados durante um máximo 12 meses). Os utilizadores podem visualizar os valores no visor ou num PC na forma de tabela ou gráfico.
Acessórios: As prateleiras de substituição padrão têm uma carga máxima de 25 kg por prateleira. As prateleiras de aço inoxidável reforçadas opcionais para unidades IL 240PR têm uma carga máxima de 100 kg por prateleira. A carga máxima da câmara é indicada na especificação.
Fornecimento: Os modelos são fornecidos com duas ou três prateleiras de arame de aço inoxidável (IL 240PR), chaves para a fechadura (2 peças), certificado de teste do fabricante a 37 °C, cabo Ethernet, manual de instruções multilíngue e software de controlo premium (pode ser descarregado a partir da memória interna para o dispositivo USB).
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto