Print…
Sulfato de prata 80 g/l in sulphuric acid 96%, AVS TITRINORM for COD determination according to DIN 38409-H 43-1
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Disilver sulphateSilver(I) sulphate
86189.290EA 363 EUR
86189.290
Sulfato de prata 80 g/l in sulphuric acid 96%, AVS TITRINORM for COD determination according to DIN 38409-H 43-1
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Peso Molecular: 311,8 g/mol
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
UN: 3264
ADR: 8,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Encomendar
Composition complies with DIN 38409 part 43 - DEV H43