Print…
Congeladores verticais de temperatura ultrabaixa, –86 °C
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
471-1231EA 0 EUR
471-1231 471-1228 471-1229 471-1230
Congeladores verticais de temperatura ultrabaixa, –86 °C
Congeladores Congeladores de temperaturas ultra baixas
Estes congeladores verticais são ideais para a proteção das amostras e são fáceis de utilizar. Todos os congeladores verticais possuem um sistema de controlo e de monitorização cómodo e ao nível dos olhos.
  • Variação de pico reduzido/baixo para proteger a temperatura da amostra
  • Menor consumo de energia e custo de emissão de calor com baixo nível de ruído
  • Recuperação rápida ao abrir a porta
  • Isolamento: Espuma PU de elevada densidade soprada com água com Painel de Isolamento de Vácuo (VIP)
  • As juntas maximizam a temperatura da câmara e ajudam a eliminar a acumulação de gelo
  • Rodas de bloqueio de 50,8 mm para uma fácil instalação
  • Refrigerante: Primeira fase R290; segunda fase mistura R170+R290
  • Interface RS485
Possui uma construção do armário em chapa grossa e aço laminado a frio com um acabamento de tinta resistente a lascas e ferrugem. Quatro portas interiores reduzem a perda de ar frio e melhoram a recuperação da temperatura após a abertura das portas. Prateleiras resistentes de aço inoxidável (ajustável em incrementos de 25 mm). Funcionamento com uma mão com maçaneta da porta ergonómica, compatível com cadeado com uma fechadura integrada. Visor da temperatura brilhante e de fácil leitura mostra as temperaturas reais e (opcionais) da sonda de amostras. Isolamento em espuma amigo do ambiente e soprado com água e conforme os regulamentos UE do gás F.
Dispositivo de registo opcional gráfico da temperatura (sete dias) e dispositivo de registo de dados que podem ser ligados. O controlador da informação destina-se a controlo e monitorização simplificados. O indicador do escudo de saúde fornece uma indicação visual rápida do estado do congelador.
Sistema de reserva opcional instalado no campo CO₂ ou LN₂ fornece uma proteção adicional da amostra. O sistema de reserva LN₂ mantém a temperatura abaixo dos –80 °C com azoto líquido. O sistema de reserva CO₂ mantém a temperatura abaixo dos –67 °C com CO₂.
Gama de temperaturas de -50 a -86 °C
Certificações: Certificados regulamentares: UL, cUL. Isolamento conforme os regulamentos UE do gás F.
Atenção: Para congeladores VWR ULT, é concedida uma garantia de 5 anos exclusivamente nas peças do compressor ex works. Durante os primeiros 2 anos do período de garantia, os componentes com danos no material ou defeitos de mão de obra serão reparados ou substituídos pela VWR. Os custos de mão de obra estão incluídos. De modo a clarificar se existe uma reclamação de garantia e para fornecer o endereço, deve contactar o nosso departamento de serviços técnicos antes de iniciar qualquer reparação. Esta garantia não cobre a instalação e a calibração. Os consumíveis como o vidro, filtros, luzes indicadoras, lâmpadas, baterias e vedantes da porta não estão cobertos pela garantia. *Por favor, adicionar 8 cm às medidas da largura (abaixo) para permitir espaço livre para o puxador da porta que se encontra na lateral da unidade.