Estas incubadoras arrefecidas com compressor permitem uma gama de temperatura entre 3 a 70 °C com convecção forçada de ar e controlo da velocidade da ventoinha (50 a 100%). Possuem uma câmara interna de aço inoxidável (DIN 1.4016) e exterior com acabamento polido de aço inoxidável. Os modelos PREMIUM possuem um menu intuitivo e software de utilização simples, porta USB com flash drive para download dos dados para um dispositivo móvel USB e para carregar programas. Podem ser ligados a redes de Ethernet ou Wi-Fi para controlo remoto a partir de qualquer computador, e os utilizadores podem receber notificações sobre parâmetros selecionáveis através de e-mail.
- Controlador multifuncional do microprocessador com um ecrã tátil de 7" a cores, que permite visualizar os parâmetros definidos e atuais durante o funcionamento
- Controlo do acesso através de validação com palavra-passe e função de administrador para gerir 5 contas de utilizador
- Memória para 40 programas do utilizador, alteração rápida e simples dos parâmetros durante a execução de um programa
- Perfil de temperatura/tempo multissegmentos (até 100), com incrementos ajustáveis
- Temporizador de 1 minuto até 366 dias ou funcionamento contínuo
- Função ajustável de atraso no arranque e função de ciclo
- Termostato ajustável de segurança de temperatura elevada e baixa Classe 3.3 (DIN 12880) protege as amostras e a incubadora
- Refrigerante amigo do ambiente (R1234ze) com um potencial de aquecimento global bastante baixo (GWP é 7)
Ambos os modelos possuem uma porta exterior sólida e uma porta interior em vidro. Estão equipadas com uma porta de acesso de 30 mm, fecho da porta, luz LED interna e ficha interna (230 V, 50 Hz, IP 54) para fichas europeias (pode ser alterada para a versão de fichas para Reino Unido ou Suíça). Os modelos IL 150R são empilháveis sem o kit adicional de empilhamento, outros modelos não são empilháveis.
Os dispositivos de segurança incluem alarmes sonoros e visuais da temperatura, sistema de controlo de falhas elétricas, função de descongelação, alarme de porta aberta, alarme de falha do sensor da temperatura e função de autodiagnóstico.
As unidades possuem Software de Controlo Premium e GLP de ajuda com configurações de proteção por palavra-passe, registo de eventos e uma memória interna que armazena até 10000 registos de dados para cada utilizador (armazenados durante um máximo de 12 meses). Os utilizadores podem visualizar os valores no visor ou num PC em forma de tabela ou gráfica.
Fornecimento: Os modelos são fornecidos com duas ou três prateleiras de arame de aço inoxidável (IL 250R), uma prateleira de arame inferior, chaves para a fechadura (2 pcs), certificado de teste do fabricante a 37 ℃, cabo de Ethernet, manual de instruções em vários idiomas e Software de Controlo Premium (pode ser descarregado da memória interna para o dispositivo móvel USB).