ADAM-MC2 é um contador automatizado de células de fluorescência que executa a contagem e medições de viabilidade de células com a mais elevada precisão, capaz de substituir complexos fluxos de trabalho de citometria de fluxo. Combinado com o Accuchip micro-fluídico descartável, o funcionamento é extremamente simples e económico. Utilizando o método de tingimento de núcleo PI (iodeto de propídio), ótica LED mais avançada e tecnologia de deteção CMOS, ADAM-MC2 é a solução perfeita quando trabalhar com células agregadas, irregularmente formadas ou desafiantes, como células CAR-T, células CAR-NK ou células estaminais de adipose derivada.
- Indica números total de células, células viáveis, células não viáveis e viabilidade celular (%)
- Ideal para resíduos com populações de células agrupadas ou irregularmente formadas
- Tempo de contagem curto de apenas 25 segundos
- Controlo de ecrã tátil - não precisa de PC/portátil adicional
- Software simples, elegante, fácil de programar e utilizar
- Opção Wi-Fi para enviar resultados logo via e-mail
- Design compacto e economizador de espaço
Para ser utilizado com lâminas Accuchip de 4 canais.
Fornecimento: Kit AccuChip e contas de calibração são incluídos com o contador de células.