Print…
VWR® IS Series, Balanças de elevada capacidade
Fornecedor: VWR
VWR®
611-4948EA 940 EUR
611-4948 611-4949 611-4550 611-4540 611-4530 611-4520 611-4950 611-4951 611-4556 611-4557 611-4546 611-4547 611-4536 611-4558 611-4537 611-4548 611-4559 611-4549 611-4538 611-4528 611-4946 611-4539 611-4529 611-4947
VWR® IS Series, Balanças de elevada capacidade
Balanças
A gama IS de balanças de elevada capacidade é robusta, fiável e garante um desempenho elevado. Os modelos são equipados com um LCD com fundo iluminado e contraste ajustável, um visor gráfico de grandes dimensões ou com um ecrã tátil a cores de 5", as balanças foram concebidas para proporcionar um desempenho excelente a preços competitivos.
  • Sistema de pesagem com restauração da força eletromagnética (para resolução de 0,01 g)
  • Sistema de pesagem de célula de carga de alta legibilidade (para resolução de 0,1 g)
  • Solidamente construído com um teclado ergonómico.
  • Calibração externa
  • Unidades de medição são selecionáveis e personalizáveis
  • O gancho para a pesagem sob a balança pode ser usado para pesar amostras grandes ou para a determinação da densidade sólida (software incluído)
  • Vários idiomas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português (para além de modelos com LCD)
Modelos com um visor gráfico de matriz de pontos de grandes dimensões para uma fácil leitura e utilização simples, possui uma base de dados extensiva de formulação (receita), registo GLP/ISO dos últimos dados de calibração guardados e vários recursos incorporados avançados que os tornam perfeitos para utilização em laboratório. As funções incluem a formulação de compostos e aplicações de controlo de qualidade. As unidades possuem uma interface série RS232 e são ideais para a verificação da pesagem, pesagem percentual, contagem de peças, totalização, pesagem dinâmica e determinação da carga máxima (pico de espera).
Modelos com um ecrã tátil a cores de 5" (visor 800×480) possuem os mesmos recursos dos modelos anteriores de visor gráfico e , adicionalmente, permitem um acesso simples e intuitivo a todas as funções graças ao menu baseado em ícones. Isto permite um acesso simples a todas as aplicações avançadas da balança e à base de dados interna, proporcionando uma maior eficiência, produtividade e interatividade. Estes modelos avançados são adequados para multiutilizadores, já que possuem proteção com palavra-passe e possuem uma porta USB para importação/exportação dos dados a partir da base de dados. As funções incluem a contagem de peças avançada com relatório estatístico e função têxtil para medir fibras com relatório estatístico. Os modelos com ecrã tátil possuem capacidades estatísticas para todas as funções incluídas nos modelos com visor gráfico, possuem também capacidades da base de dados que outros modelos não possuem.
Fornecimento: Fornecido com cobertura de proteção plástica.