Print…
VWR® SMART5, Sistema de documentação de géis
Fornecedor: VWR
VWR®
730-0496EA 5900 EUR
730-0496
VWR® SMART5, Sistema de documentação de géis
Sistemas para fotodocumentação
VWR SMART5 é uma nova geração de sistema de imagiologia low-cost integrado para análise de DNA e proteínas, e documentação de géis.
  • Estação de trabalho compacta
  • Complementada com um processador integrado, ecrã tátil e software SMART5
  • Lente zoom motorizada
  • Câmara de 5 MP
  • Opções de iluminação: branca, UV e azul
  • Conetividade de rede completa (opcional)
SMART5 is the ultimate in compact gel documentation workstations. Using a choice of UV, blue or white lighting options, you can capture and edit images of fluorescent ethidium bromide, SYBR® Safe or GelGreen™ DNA gels and protein gels stained with Coomassie Blue at the workstation.
For an entry level system, the SMART5 comes with a ground breaking 5 MP CCD camera giving superb pixel resolution and unrivalled sensitivity. SMART5 offers a maximum viewing area of 20×24 cm which is very large for such a small, compact unit.
Fornecimento: Complete system includes 5 MP camera with motor-driven zoom lens f1.2; epi white light for sample positioning; UV032 filter; image capture and GeneTools analysis software. Transilluminator and converter screens not supplied (available separately).