Os agitadores suspensos OHS têm uma avançada capacidade de agitação, mantendo o binário máximo a qualquer velocidade, e são concebidos para garantir uma solução para cada aplicação, incluindo a operação contínua em ambientes desafiantes. A gama inclui funções para garantir a máxima segurança. A caixa está completamente vedada e é resistente a ambientes agressivos, protegendo o instrumento durante o uso. Para facilitar a operação, todos os modelos têm a tecnologia SmartChuck™ que funciona sem quaisquer ferramentas, permitindo que o veio seja trocado com apenas uma mão.
- A melhor potência de agitação para completar qualquer tarefa
- O motor sem escovas garante a máxima potência até 200 Ncm
- A série OHS mantém um binário constante a qualquer velocidade (até 2000 rpm)
- Indicador do binário para monitorizar as alterações de viscosidade
- Temporizador integrado
- Tecnologia de reação do contador SpeedServo™
- Modelos com engrenagens simples e duplas de velocidade
OHS series overhead stirrers are easy to use thanks to the smart user interface and the practical knob ensuring safe start and stop operations which slowly ramp the stirring speed. Over-temperature, over current and overload technology allows unattended operation with maximum safety. The units have powerful brushless motors that ensure reliability and a long lifespan.
OHS Advance: These are cloud-enabled overhead stirrers with a 3,5" TFT display. These programmable methods are ideal for demanding tasks where interval operation is required. Units feature precise torque measurement, temperature monitoring, vibration sensor, timer, Wi-Fi monitor and control via VELP Ermes cloud platform.
OHS Digital: These models feature a digital display, SmartChuck™ technology, integrated timer, SpeedServo™ counter reaction and a dedicated torque monitoring display to get real time information about viscosity changes.
Certificações: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Informações de encomenda: Supplied without accessories, a wide range of accessories are available to order separately.