Print…
Hematoxilina solução Gill I, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ500
GHS132-1LEA 93 EUR
GHS132-1L
Hematoxilina solução Gill I, Sigma-Aldrich®
Hematoxilina (solução de coloração)
Gill no.1 formulation is used as a progressive cytology stain.
  • Used with hematoxylin and eosin staining
  • Contains 2 g/l certified hematoxylin
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆
Peso Molecular: 302,28 g/mol
Número MDL : MFCD00078111
Número CAS: 517-28-2
IVDLogo