Print…

Automated plate washing for ELISA, cells and beads

Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.

Compare now

TECAN microplate washers

Learn more

Procurou por: Tampas para microplacas

As tampas para microplacas são essenciais para pesquisadores que buscam proteger a integridade de suas amostras durante os experimentos. Amplamente utilizadas em laboratórios de biologia molecular e bioquímica, as tampas para microplacas reduzem de modo eficaz o risco de contaminação e evaporação. As tampas estão disponíveis em vários tamanhos para se adequarem às microplacas padrão, incluindo formatos de 96 poços e 384 poços, e são feitas de materiais que suportam processos repetidos de esterilização. Tampas para microplacas confiáveis são cruciais para manter condições consistentes em ensaios e experimentos.

As tampas para microplacas são essenciais para pesquisadores que buscam proteger a integridade de suas amostras durante os experimentos. Amplamente utilizadas em laboratórios de biologia molecular e bioquímica, as tampas para microplacas reduzem de modo eficaz o risco de contaminação e evaporação. As tampas estão disponíveis em vários tamanhos para se adequarem às microplacas padrão, incluindo formatos de 96 poços e 384 poços, e são feitas de materiais que suportam processos repetidos de esterilização. Tampas para microplacas confiáveis são cruciais para manter condições consistentes em ensaios e experimentos.


15  resultados encontrados

SearchResultCount:"15"

Sort Results

Visualização em Lista Easy View (new)

Classifique os resultados da pesquisa

Código de Artigo: (94001-0230)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Polystyrene lid suitable for use with J.T.Baker® 384 and 96 SW.
UOM: 1 * 100 unid.


Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: These high profile lids, height 9 mm, are designed to protect against contamination and evaporation during sample storage and cell culture. Lids witho...

Fornecedor: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição: Para evitar a contaminação e o derramamento de amostras.

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Nunc™, Microplate lid, Tampa para placa MicroWell de 96 poços, com cantos cortados e anéis de condensação, transparente, Não estéril

Código de Artigo: (734-1754)
Fornecedor: Corning
Descrição: Corning®, Microplate lid, Tampa para placa de PCR de 96 poços, de PC, transparente, Não estéril
UOM: 1 * 25 unid.

Certificados


Fornecedor: Corning
Descrição: All lids are made of rigid polystyrene except where indicated.
Fornecedor: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição: Microplate lid, Tampas, de PS, passíveis de serem automatizadas, transparente, Estéril

Fornecedor: Brand
Descrição: BRANDplates®, Microplate lid, Sem anéis de condensação para placas de 96 poços, transparente, Não estéril

Código de Artigo: (HAMI814300)
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
Descrição: Gentle pressure is applied to the ComfortLid to seal PCR plates and prevent evaporation and contamination, used in equipped liquid handling workstatio...
UOM: 1 * 50 unid.


Código de Artigo: (634-0011)
Fornecedor: Sterilin
Descrição: Store and transport samples or perform microbiology screenings, EIA/absorbance assays and serology work with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Clea...
UOM: 1 * 50 unid.


Código de Artigo: (512-1093)
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Universal lids suitable for robotic handling. Can be used as dust covers and to prevent splashing or contamination when plates are being moved around ...
UOM: 1 * 100 unid.


Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: Microplate lid, 1536-well microplate lid, low profile (6 mm), transparente, Estéril

Fornecedor: RATIOLAB
Descrição: Microplate lid, Tampas para placas de microteste, de PS, transparente, Estéril

Código de Artigo: (BOET05.041.0100)
Fornecedor: BOETTGER, PAUL
Descrição: Microplate lid, Lid, transparente
UOM: 1 * 100 unid.


Código de Artigo: (SARS82.1584)
Fornecedor: SARSTEDT
Descrição: Microplate lid, Tampas para placas de microteste, de PS, transparente
UOM: 1 * 100 unid.

Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply

Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom