Estes medidores digitais combinam seis parâmetros num instrumento: pH, mV, temperatura, condutividade, oxigénio dissolvido e turbidez. A tecnologia IDP otimiza a utilização e facilita a medição (sem necessidade de recalibrar quando mudar o medidor, e sem necessidade de ajustar as definições do medidor). Os dados medidos são completados com número de série, definições e dados de calibração.
- Um canal de medição universal
- Reconhecimento do sensor digital: Os parâmetros medidos e as definições são reconhecidos automaticamente
- Adequado a Sondas Digitais Inteligentes (IDP)
- Adequado a medições com cabo até 100 metros
- Memória com capacidade para 4500 resultados
- Display gráfico retroiluminado B/W de leitura fácil
- Baixo consumo de energia (1000 horas de funcionamento)
Fornecimento: Cada kit é fornecido com uma bancada MD 8000 L ou LB instrumento de múltiplos parâmetros, 1 vidro recarregável inteligente combinado com elétrodo pH/temperatura, 2 frascos de 50 ml pH tampões (pH 4,00 e 7,00), 1 suporte articulado, certificado de calibração e manual de instruções em 6 idiomas em CD. Contacte o seu representante local de vendas da Avantor para obter mais informações sobre os eléctrodos disponíveis.