Print…
tetrametilsilano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08183.0100EA 167 EUR
1.08183.0100
tetrametilsilano, Sigma-Aldrich®
tetrametilsilano
Fórmula: C₄H₁₂Si
Peso Molecular: 88,22 g/mol
Ponto de ebulição: 26,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,642 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008274
Número CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I