Print…
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
14165.36EA 360 EUR
14165.36 14165.22 14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Silicon carbide, β-phase
Fórmula: SiC
Peso Molecular: 40,10 g/mol
Ponto de Fusão: 2700 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049531
Número CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8