Print…
Tetracloroplatinato de dipotássio Pt 46-47%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO195360250EA 2004 EUR
ACRO195360250 ACRO195360050 ACRO195360010
Tetracloroplatinato de dipotássio Pt 46-47%
Tetracloroplatinato de dipotássio
Fórmula: Cl₄K₂Pt
Peso Molecular: 415,09 g/mol
Ponto de ebulição: 35…40 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011378
Número CAS: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855
Encomendar
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)