Print…
2-Metilhidroquinona ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B21241.0BEA 203 EUR
B21241.0B B21241.30
2-Metilhidroquinona ≥99%
2-Metilhidroquinona
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124,14 g/mol
Ponto de ebulição: 284…286 °C
Ponto de Fusão: 127…130 °C
Ponto de Inflamação: 172 °C (341 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002345
Número CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III