Print…
2-tert-Butylhydroquinone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: TBHQt-butylated Hydroquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0500EA 177 EUR
8.41424.0500 8.41424.0100
2-tert-Butylhydroquinone para síntese, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166,22 g/mol
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002344
Número CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C