Print…
4-Hexylresorcinol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20647.0025EA 94.4 EUR
8.20647.0025 8.20647.0100 8.20647.9999
4-Hexylresorcinol para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Hexylresorcinol
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Peso Molecular: 194,27 g/mol
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002284
Número CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Encomendar
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 64 - 67 °C
Molar Mass 194.27 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 333 - 335 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
pH 7.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C)