Print…
2-Metil-m-fenilendiamina 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L04278.06EA 36 EUR
L04278.06 L04278.14
2-Metil-m-fenilendiamina 97%
2-Metil-m-fenilendiamina
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122,17 g/mol
Ponto de ebulição: 280…282 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007800
Número CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III