Print…
2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A13420.14EA 203 EUR
A13420.14 A13420.06
2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',4'-Difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆F₂O
Peso Molecular: 156,13 g/mol
Ponto de ebulição: 80…81 °C (25 mmHg)
Densidade: 1,232
Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151261
Número CAS: 364-83-0
EINECS: 206-667-6