Print…
3',5'-Dimethoxyacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
B25224.06EA 264 EUR
B25224.06 B25224.03
3',5'-Dimethoxyacetophenone ≥97%
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180,2 g/mol
Ponto de ebulição: 290…291 °C
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008739
Número CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3