Print…
2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
A15982.22EA 219 EUR
A15982.22 A15982.14
2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',4'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180,2 g/mol
Ponto de ebulição: 287…289 °C
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008727
Número CAS: 829-20-9
EINECS: 212-587-2