Print…
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L06348.06EA 214 EUR
L06348.06 L06348.03
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',6'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Peso Molecular: 189,04 g/mol
Ponto de ebulição: 176…180 °C (83 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016339
Número CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7