Print…
Resveratrol
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM70675-50EA 47.3 EUR
CAYM70675-50 CAYM70675-500 CAYM70675-100 CAYM70675-250
Resveratrol
Resveratrol
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228,25 g/mol
Ponto de Fusão: 260 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00133799
Número CAS: 501-36-0
Merck Index: 12,08326