Print…
1,4-Benzenedithiol ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L19440.MDEA 68 EUR
L19440.MD L19440.06 L19440.03
1,4-Benzenedithiol ≥97%
1,4-Benzenedithiol
Fórmula: C₆H₆S₂
Ponto de ebulição: 240 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Número MDL : MFCD00142541
Número CAS: 624-39-5
ADR: 9,III