Print…
Hidroquinona ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1,4-DihidroxibenzenoQuinol
24704.298EA 62.3 EUR
24704.298
Hidroquinona ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hidroquinona
Fórmula: C₆H₄(OH)₂
Peso Molecular: 110,11 g/mol
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002339
Número CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Encomendar
Assay Min. 99 %
Melting point 170 - 174 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Resorcinol Max. 0.1 %