Print…
Hidroquinona 99.5%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,4-DihidroxibenzenoQuinol
ACRO219930050EA 25.1 EUR
ACRO219930050 ACRO219930051 ACRO219930010 ACRO219930500 ACRO219932500
Hidroquinona 99.5%
Hidroquinona
Fórmula: C₆H₄(OH)₂
Peso Molecular: 110,11 g/mol
Ponto de ebulição: 285…287 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 170…174 °C
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002339
Número CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
Water ≤0.6 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
HPLC ≥99.4 %