Print…
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L11381.06EA 80.1 EUR
L11381.06 L11381.14 L11381.03
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥99%
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO₃
Peso Molecular: 179,18 g/mol
Ponto de ebulição: 152…154 °C (26 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002006
Número CAS: 56309-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III