Print…
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L11903.06EA 155 EUR
L11903.06 L11903.03
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃F₂NS
Peso Molecular: 171,17 g/mol
Ponto de ebulição: 217 °C
Densidade: 1,325
Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041047
Número CAS: 207974-17-2
EINECS: 000-000-0
UN: 2922
ADR: 8,III