Print…
Terephthalonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B23137.14EA 34.2 EUR
ABCRAB133125.0025 B23137.14 B23137.22
Terephthalonitrile ≥98%
Terephthalonitrile
Fórmula: C₈H₄N₂
Peso Molecular: 128,13 g/mol
Ponto de Fusão: 224…227 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001810
Número CAS: 623-26-7
EINECS: 210-783-2