Print…
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride ≥97%
Perigo
L18244.03EA 54.7 EUR
L18244.03
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride ≥97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂Cl₂F₂O
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631324
Número CAS: 261762-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II