Print…
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B24281.14EA 99.6 EUR
B24281.14 B24281.06
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98%
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Peso Molecular: 201,61 g/mol
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205…208 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038794
Número CAS: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3