Print…
Ácido fenilacético para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20993.0250EA 32.6 EUR
8.20993.0250 8.20993.1000 8.20993.9999
Ácido fenilacético para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido fenilacético
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136,15 g/mol
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Densidade: 1,081 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Número MDL : MFCD00004313
Número CAS: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422
Encomendar
Solubility 1.58 g/l (20 °C)
Melting Point 74 - 77 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (97 °C)
Flash Point 132 °C
Density 1.091 g/cm3 (97 °C)