Print…
Ácido fenilacético ≥99%
Atenção
A14881.36EA 34.3 EUR
A14881.36
Ácido fenilacético ≥99%
Ácido fenilacético
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136,15 g/mol
Ponto de ebulição: 265 °C
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Densidade: 1,100
Ponto de Inflamação: 132 °C (270 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004313
Número CAS: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422