Print…
Etanol absoluto para histologia, J.T.Baker®
Perigo
3406.5000EA 49 EUR
3406.5000 3406.5000DP 3406.9010
Etanol absoluto para histologia, J.T.Baker®
Etanol
Fórmula: C₂H₅OH
Peso Molecular: 46,07 g/mol
Ponto de ebulição: 78,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –117 °C
Densidade: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Encomendar
Assay min. 99.8 %
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
Water (H2O) max. 0.2 %